741418
1,3-Dimethyl-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-benzoimidazole
97%
Synonyme(s) :
DMBI
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
106-111 °C
Propriétés du semi-conducteur
N-type (mobility>10−2 cm2/V·s) (from a 2 wt% N-DMBI doped PCBM transistor)
Chaîne SMILES
CN1C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)N(C)C3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C17H21N3/c1-18(2)14-11-9-13(10-12-14)17-19(3)15-7-5-6-8-16(15)20(17)4/h5-12,17H,1-4H3
Clé InChI
AKIIMLCQTGCWQQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable