74115
trans-4-Nitrocinnamaldehyde
technical, ≥97.0% (T)
Synonyme(s) :
trans-3-(4-Nitrophenyl)-2-propenal
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Pureté
≥97.0% (T)
Forme
crystals
Pf
139-142 °C
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7NO3/c11-7-1-2-8-3-5-9(6-4-8)10(12)13/h1-7H/b2-1+
Clé InChI
ALGQVMMYDWQDEC-OWOJBTEDSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable