Principaux documents
738468
Sigma-Aldrich
Potassium m-tolyltrifluoroborate
97%
Synonyme(s) :
Potassium 3-methylphenyltrifluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7BF3K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
243-248 °C
Chaîne SMILES 
[K+].Cc1cccc(c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H7BF3.K/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9,10)11;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
Clé InChI
FRGRQMARQLLUEM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable