Principaux documents
738328
Sigma-Aldrich
6-Bromobenzo[b]thiophene
97%
Synonyme(s) :
6-Bromobenzothiophene
1 G
112.00 CHF
112.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
112.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H5BrS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
112.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
56-60 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1ccc2ccsc2c1
InChI
1S/C8H5BrS/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5H
Clé InChI
OQIMJOXSDVGEBU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable