Principaux documents
737569
Sigma-Aldrich
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
technical grade, 85%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Essai
85%
Forme
solid
Pf
275-295 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cn2ccccc2n1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-5-10-4-2-1-3-7(10)9-6/h1-5H,(H,11,12)
Clé InChI
WQLJLPDGSLZYEP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable