Principaux documents
737224
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H3ClF3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
25-30 °C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cccc(c1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12(13)14/h1-3H
Clé InChI
TWABRHQBRWLSSE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable