Documents
737011
Sigma-Aldrich
3-Cyclopropyl-2-propynoic acid
95%
Synonyme(s) :
Cyclopropanepropiolic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
63-68 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C#CC1CC1
InChI
1S/C6H6O2/c7-6(8)4-3-5-1-2-5/h5H,1-2H2,(H,7,8)
Clé InChI
IJODLTUIUAZITN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable