Principaux documents
734888
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,5-difluoropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4F2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
52-57 °C
Chaîne SMILES 
Nc1ncc(F)cc1F
InChI
1S/C5H4F2N2/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,(H2,8,9)
Clé InChI
JVLFMTZUPSBCNJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.8 °F
Point d'éclair (°C)
81 °C