Principaux documents
734454
Sigma-Aldrich
Thiophene-3-carbonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3ClOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.59
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
51-54 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C5H3ClOS/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H
Clé InChI
QTWBEVAYYDZLQL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F
Point d'éclair (°C)
51 °C