Principaux documents
733865
Sigma-Aldrich
Aldicarb-(N-methyl-13C,d3 carbamoyl-13C)
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
(1E)-2-Methyl-2-(methylthio)-O-[(methyl-13C-d3-amino)carbonyl-13C]oxime propanal
1 MG
428.00 CHF
5 MG
944.00 CHF
10 MG
1 760.00 CHF
25 MG
4 000.00 CHF
428.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
428.00 CHF
5 MG
944.00 CHF
10 MG
1 760.00 CHF
25 MG
4 000.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C2C5D3H11N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
428.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom %
Essai
≥98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)SC
InChI
1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,12-4)5-9-11-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
Clé InChI
QGLZXHRNAYXIBU-FONWFMSDSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable