Principaux documents
733318
Sigma-Aldrich
3-Amino-6-fluoro-4-methylpyridine
95%
Synonyme(s) :
6-Fluoro-4-methylpyridin-3-ylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7FN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
57-62 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(F)ncc1N
InChI
1S/C6H7FN2/c1-4-2-6(7)9-3-5(4)8/h2-3H,8H2,1H3
Clé InChI
HZGRTGMOAWUAAA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable