Principaux documents
732907
Sigma-Aldrich
3,7-Dibromochromone
Synonyme(s) :
3,7-Dibromo-4H-benzopyran-4-one, 3,7-Dibromo-4H-chromen-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H4Br2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
140-146 °C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc2C(=O)C(Br)=COc2c1
InChI
1S/C9H4Br2O2/c10-5-1-2-6-8(3-5)13-4-7(11)9(6)12/h1-4H
Clé InChI
VRJRKKZNBPQORR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable