Principaux documents
732818
Sigma-Aldrich
7-Bromochromone
Synonyme(s) :
7-Bromo-4H-chromen-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H5BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solid
Pf
154-159 °C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc2C(=O)C=COc2c1
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
Clé InChI
WWAOCYNUAWVKGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable