Principaux documents
731927
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxane-6-acetic acid
97%
1 G
63.50 CHF
63.50 CHF
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
63.50 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
63.50 CHF
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
73-78 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C10H10O4/c11-10(12)6-7-1-2-8-9(5-7)14-4-3-13-8/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,12)
Clé InChI
BVRNERFWPQRVJB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable