Principaux documents
731919
Sigma-Aldrich
5-Amino-2,4-dichloropyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H3Cl2N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.99
Beilstein:
124417
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Numéro de classement CE :
664-402-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
118-123 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H,7H2
Clé InChI
RINHVELYMZLXIW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable