Documents
731617
Sigma-Aldrich
Potassium 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H3BF7K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
90%
Forme
solid
Pf
278-291 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[K+].Fc1cc(ccc1[B-](F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BF7.K/c9-6-3-4(7(10,11)12)1-2-5(6)8(13,14)15;/h1-3H;/q-1;+1
Clé InChI
NKFIFIUHQRJHJP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable