Principaux documents
731056
Sigma-Aldrich
6-Amino-3-bromo-4-chloropyrazolo[3,4-d]pyrimidine
95%
Synonyme(s) :
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3BrClN5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
powder
Pf
267-273 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1nc(Cl)c2c(Br)n[nH]c2n1
InChI
1S/C5H3BrClN5/c6-2-1-3(7)9-5(8)10-4(1)12-11-2/h(H3,8,9,10,11,12)
Clé InChI
QOWUSMIVHAPTKO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable