Documents
730653
Sigma-Aldrich
1-Octene-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH=13CH2
Poids moléculaire :
113.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
122-123 °C (lit.)
Pf
-101 °C (lit.)
Densité
0.721 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCCCCCC=[13CH2]
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3/i1+1
Clé InChI
KWKAKUADMBZCLK-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F
Point d'éclair (°C)
21 °C