Principaux documents
727199
Sigma-Aldrich
(S)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonyme(s) :
(S)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Beilstein:
4798959
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (GC)
99%
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.5%
Chaîne SMILES 
COc1cccc(c1)[C@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m0/s1
Clé InChI
CJWGCBRQAHCVHW-ZETCQYMHSA-N
Informations légales
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
238.1 °F
Point d'éclair (°C)
114.5 °C