726508
(R)-(+)-Styrene oxide
ChiPros®, produced by BASF, ≥98%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-Phenyloxirane, (R)-Phenylethylene oxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
produced by BASF
Pureté
≥98%
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.0%
Limite d'explosivité
~22 %
Indice de réfraction
n20/D 1.534 (lit.)
Point d'ébullition
89-90 °C/23 mmHg (lit.)
Densité
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1O[C@@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2/t8-/m0/s1
Clé InChI
AWMVMTVKBNGEAK-QMMMGPOBSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup