8.07679
Styrene
(stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
Styrene, Phenylethylene, Vinylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
6 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
480 °C
Puissance
2650 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.1-8.9 % (v/v)
Point d'ébullition
145 °C/1013 hPa
Pf
-31 °C
Température de transition
flash point 31 °C
Solubilité
0.24 g/L
Densité
0.906 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Clé InChI
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
hearing organs, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32.0 °C - closed cup