Principaux documents
724688
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-4-methylaniline
98%
Synonyme(s) :
4-Methyl-m-anisidine, o-Cresidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
57-59 °C
Chaîne SMILES 
COc1cc(N)ccc1C
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)5-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Clé InChI
ONADZNBSLRAJFW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup