Principaux documents
724262
Sigma-Aldrich
2-Methylthiophene-3-carboxamide
97%
Synonyme(s) :
2-Methyl-3-thiophenecarboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
135-140 °C
Chaîne SMILES 
Cc1sccc1C(N)=O
InChI
1S/C6H7NOS/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
Clé InChI
ZDEWSZZMQVGWCA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable