Principaux documents
723061
Sigma-Aldrich
12-Mercaptododecanoic acid NHS ester
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H27NO4S
Poids moléculaire :
329.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
SCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C16H27NO4S/c18-14-11-12-15(19)17(14)21-16(20)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-13-22/h22H,1-13H2
Clé InChI
WDHWRJMCVWOMCM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable