Documents
721824
Sigma-Aldrich
1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Synonyme(s) :
tert-Butyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.472
n20/D 1.472
Densité
1.014 g/mL at 25 °C
1.014 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(12)7-11/h8H,4-7,11H2,1-3H3
Clé InChI
SOGXYCNKQQJEED-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable