Principaux documents
721816
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-(aminomethyl)pyrrolidine
Synonyme(s) :
tert-Butyl 3-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H20N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
206-210 °C
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CN)C1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-8(6-11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3
Clé InChI
OGCCBDIYOAFOGK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable