Principaux documents
720798
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9BN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
277-283 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cn1ncc2ccc(cc12)B(O)O
InChI
1S/C8H9BN2O2/c1-11-8-4-7(9(12)13)3-2-6(8)5-10-11/h2-5,12-13H,1H3
Clé InChI
OMVQAWCHQBKZCF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable