Principaux documents
720445
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11BN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Pf
76-81 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cnn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C10H11BN2O2/c14-11(15)10-6-12-13(8-10)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8,14-15H,7H2
Clé InChI
JXNAIAOHYPDQQC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable