Principaux documents
718785
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-carboxyphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
3-Borono-5-bromobenzoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6BBrO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
152-158 °C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BBrO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,12-13H,(H,10,11)
Clé InChI
CWBLIPMCDMSOFX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable