Principaux documents
718513
Sigma-Aldrich
4-Bromomethylphenylboronic acid pinacol ester
95%
Synonyme(s) :
2-(4-Bromomethyl-phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane
1 G
107.00 CHF
5 G
181.00 CHF
107.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
107.00 CHF
5 G
181.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H18BBrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
107.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Pf
85-89 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CBr)cc2
InChI
1S/C13H18BBrO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8H,9H2,1-4H3
Clé InChI
CBUOGMOTDGNEAW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable