Principaux documents
718432
Sigma-Aldrich
Dichlofenthion-(ring-d3)
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10D3H10Cl2O3PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
97 atom % D
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(OP(=S)(OCC)OCC)c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C10H13Cl2O3PS/c1-3-13-16(17,14-4-2)15-10-6-5-8(11)7-9(10)12/h5-7H,3-4H2,1-2H3/i5D,6D,7D
Clé InChI
WGOWCPGHOCIHBW-CRSPMMAGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable