718181
N-4-Methanesulfonamidephenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
4-(Dihydroxyboryl)-N-(methylsulfonyl)phenylamine, 4-(Methanesulfonylamino)phenylboronic acid, 4-Methylsulfonylaminophenylboronic acid, [4-[(Methanesulfonyl)amino]phenyl]boronic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
solid
Chaîne SMILES
CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H10BNO4S/c1-14(12,13)9-7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5,9-11H,1H3
Clé InChI
NDVJJEADFLTFCD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Potent and selective inhibitors of IKK-β
- Inhibitors for treatment of osteoporosis
- Inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
- Suzuki-type Pd(0) coupling reactions in the synthesis of 2-arylpurines as Cdk inhibitors
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable