Key Documents
717711
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetrabromo-1,1′-biphenyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H6Br4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Pf
185-190 °C
Chaîne SMILES 
Brc1cc(Br)cc(c1)-c2cc(Br)cc(Br)c2
InChI
1S/C12H6Br4/c13-9-1-7(2-10(14)5-9)8-3-11(15)6-12(16)4-8/h1-6H
Clé InChI
FXJXZYWFJAXIJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Matthias Lischka et al.
Nanoscale, 10(25), 12035-12044 (2018-06-16)
Even though the surface-assisted dehalogenative coupling constitutes the most abundant protocol in on-surface synthesis, its full potential will only become visible if selectivity issues with polybrominated precursors are comprehensively understood, opening new venues for both organometallic self-assembly and on-surface polymerization.