Principaux documents
717258
Sigma-Aldrich
Ethyl-4-(bromomethyl)-2-(2-pyridyl)thiazole-5-carboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H11BrN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
130-135 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1sc(nc1CBr)-c2ccccn2
InChI
1S/C12H11BrN2O2S/c1-2-17-12(16)10-9(7-13)15-11(18-10)8-5-3-4-6-14-8/h3-6H,2,7H2,1H3
Clé InChI
RNJKUHUGSBTCRJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable