Principaux documents
716782
Sigma-Aldrich
N-((Diisopropylamino)methylene)-N-diisopropylaminium tetrafluoroborate
97%
Synonyme(s) :
N,N,N′,N′-Tetraisopropylformamidinium tetrafluoroborate, Bis-(Diisopropylamino)methylium tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H29BF4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
280-284 °C
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.CC(C)N(\C=[N+](\C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C13H29N2.BF4/c1-10(2)14(11(3)4)9-15(12(5)6)13(7)8;2-1(3,4)5/h9-13H,1-8H3;/q+1;-1
Clé InChI
PEKVUVXZBLFOHV-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for cross-coupling reactions
Informations légales
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Bhartesh Dhudshia et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 6(6), 668-670 (2006-02-01)
Acyclic diaminocarbenes are found to be useful ligands for palladium catalyzed Suzuki-Miyaura, Sonogashira and Heck cross-coupling reactions of aryl/alkenyl bromides and chlorides.