Principaux documents
715921
Sigma-Aldrich
Ritalinic acid-(phenyl -13C6)
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C7H17NO2
Poids moléculaire :
225.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(C1CCCCN1)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2
InChI
1S/C13H17NO2/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,6+1,7+1,10+1
Clé InChI
INGSNVSERUZOAK-QBTRQFLCSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable