Principaux documents
71513
Sigma-Aldrich
Sodium dimethyldithiocarbamate solution
~40% in H2O
Synonyme(s) :
Dimethyldithiocarbamic acid sodium salt
1 L
41.30 CHF
41.30 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
41.30 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCSSNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.21
Beilstein:
3569024
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
41.30 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
~40% in H2O
Groupe fonctionnel
amine
dithiocarbamate
Chaîne SMILES 
CN(C)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C3H7NS2.Na/c1-4(2)3(5)6;/h1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
VMSRVIHUFHQIAL-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable