Principaux documents
714577
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-pyridinylmethanol
97%
Synonyme(s) :
2-Amino-4-(hydroxymethyl)pyridine
1 G
100.00 CHF
100.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
100.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
100.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
80-84 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
Nc1cc(CO)ccn1
InChI
1S/C6H8N2O/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-3,9H,4H2,(H2,7,8)
Clé InChI
ZRJJXXDQIQFZBW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable