Principaux documents
712973
Sigma-Aldrich
(±)-trans-1,3-Diphenylallyl acetate
97%
Synonyme(s) :
trans-3-Acetoxy-1,3-diphenylpropene, Acetic acid trans-1,3-diphenylallyl ester
1 G
77.80 CHF
77.80 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
77.80 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.31
Beilstein:
3610772
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
77.80 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥96.5% (GC)
97%
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
ester
phenyl
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC(\C=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H16O2/c1-14(18)19-17(16-10-6-3-7-11-16)13-12-15-8-4-2-5-9-15/h2-13,17H,1H3/b13-12+
Clé InChI
UVJZGFKZGQSKDV-OUKQBFOZSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter