Principaux documents
712280
Sigma-Aldrich
(R)-Tetrahydro-3-furoic acid
≥97.0%
Synonyme(s) :
(R)-Tetrahydro-3-furancarboxylic acid
500 MG
521.00 CHF
521.00 CHF
Date d'expédition estimée le11 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
521.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Beilstein:
1281202
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
521.00 CHF
Date d'expédition estimée le11 avril 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0% (GC)
≥97.0%
97.0-103.0% (T)
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥95.0%
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ether
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H]1CCOC1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)/t4-/m1/s1
Clé InChI
BOTREHHXSQGWTR-SCSAIBSYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable