Principaux documents
711969
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)-5-hexenoic acid
98%
Synonyme(s) :
Boc-(R)-3-amino-5-hexenoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.27
Beilstein:
9397198
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.5% (HPLC)
98%
Forme
lumps
Activité optique
[α]/D -20.0±1°, c = 1 in ethanol
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥99.0%
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
allyl
amine
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC=C)CC(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-5-6-8(7-9(13)14)12-10(15)16-11(2,3)4/h5,8H,1,6-7H2,2-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
Clé InChI
RFHPQLCVYMBPRF-MRVPVSSYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves