Principaux documents
710954
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromobutane-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
Br(13CH2)4Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
liquid
pb
63-65 °C/6 mmHg (lit.)
Pf
-20 °C
Densité
1.841 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
Br[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
ULTHEAFYOOPTTB-JCDJMFQYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup