Principaux documents
710296
Sigma-Aldrich
4-[(4-Morpholino)methyl]phenylzinc iodide solution
0.25 M in THF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14INOZn
Poids moléculaire :
368.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solution
Concentration
0.25 M in THF
Densité
0.952 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
I[Zn]c1ccc(CN2CCOCC2)cc1
InChI
1S/C11H14NO.HI.Zn/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12;;/h2-5H,6-10H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
GOBILRZIPCIKSR-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-16.99 °C - closed cup