Principaux documents
709077
Sigma-Aldrich
rac-Glyceryl-13C3-1,2-dioleate
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
(±)-1,2-Diolein-13C3 (glycerol-13C3), 1,2-Di(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol-13C3, 1,2-Dioleoyl-rac-glycerol-13C3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C36H72O5
Poids moléculaire :
623.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
95% (CP)
Forme
liquid
Poids mol.
623.93 by atom % calculation
Changement de masse
M+3
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[13CH2][13CH]([13CH2]O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/i35+1,36+1,37+1
Clé InChI
AFSHUZFNMVJNKX-MNGCBHDASA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable