Principaux documents
709026
Sigma-Aldrich
Dirhodium tetracaprolactamate
97%
Synonyme(s) :
Rh2(cap)4, Tetrakis[μ-(hexahydro-2H-azepin-2-onato-κN1,κO2)]dirhodium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H40N4O4Rh2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
654.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Pf
269-274 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Rh][Rh].O=C1CCCCCN1.O=C2CCCCCN2.O=C3CCCCCN3.O=C4CCCCCN4
InChI
1S/4C6H11NO.2Rh/c4*8-6-4-2-1-3-5-7-6;;/h4*1-5H2,(H,7,8);;
Clé InChI
SSCZKSBMOZFVCQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for selective carbenoid reactions of diazo compounds
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable