Principaux documents
708224
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylphenol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
48-53 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(O)cc1Cl
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
VQZRLBWPEHFGCD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable