Principaux documents
707864
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-pyrroleboronic acid pinacol ester
Synonyme(s) :
1-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrrole, 1-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H18BNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
44-49 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cn1cccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H18BNO2/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-7-6-8-13(9)5/h6-8H,1-5H3
Clé InChI
OEQQEXKRORJZPR-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Cu assisted Suzuki-Miyaura coupling reactions
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
180.0 °F
Point d'éclair (°C)
82.2 °C