Principaux documents
706345
Sigma-Aldrich
(2-Bromoethyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H14BrF3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
443.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
85-90 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
thioether
triflate
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.BrCC[S+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14BrS.CHF3O3S/c15-11-12-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-10H,11-12H2;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
SAXNFOVPRAUGNK-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Sulfinylation reactions
  • Cyclization reactions
  • Annulation reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable