Principaux documents
706272
Sigma-Aldrich
Indium(III) tris(trifluoromethanesulfonimide)
Synonyme(s) :
In(NTf2)3, Indium(III) triflamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6F18InN3O12S6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
955.26
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: indium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
[In+3].FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3C2F6NO4S2.In/c3*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q3*-1;+3
Clé InChI
LBZQGHUURRSWEH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable