Principaux documents
706132
Sigma-Aldrich
4-[(3-(1H-Imidazol-1-yl)propyl)aminomethyl]phenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
N-[(3-1H-Imidazol-1-yl)propyl]-4-(4,4,5,5-tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)benzylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H28BN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.26
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
75-81 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CCCNCn3ccnc3)cc2
InChI
1S/C19H28BN3O2/c1-18(2)19(3,4)25-20(24-18)17-9-7-16(8-10-17)6-5-11-21-14-23-13-12-22-15-23/h7-10,12-13,15,21H,5-6,11,14H2,1-4H3
Clé InChI
RHOCROYMDVFRCB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable